Learn More
IBA Lifesciences Conjugado StrepMAB-Immo
Detección de proteínas IBA Lifesciences GmbH con anticuerpos Strep-tag™ diseñados para la detección de Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en inmunofluorescencia y FACS.
337.00€ - 413.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 0,10 mL |
---|---|
Concentración | 0.5 mg/mL |
Contenido del kit | Solución en PBS; NaN3 al 0,01 %; 1 mg/ml de BSA |
Contenido y almacenamiento | Sin diluir: 2 °C a 8 °C, proteger de la luz; Diluido: De -25 °C a -15 °C |
Cantidad | 50 μg |
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Etiqueta o tinte | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16421475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1564-050 |
DY-488 |
363.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
16451475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1567-050 |
DY-549 | N/A | N/A | N/A | |||||
16481475
![]() |
IBA Lifesciences
2-1570-050 |
DY-649 |
413.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Los conjugados fluorescentes StrepMAB-Immo son anticuerpos monoclonales murinos de alta afinidad, especialmente adecuados para la detección de proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ en aplicaciones como ELISA, FACS, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica.La unión casi irreversible se valida para proteínas de fusión que transportan una proteína Strep-tag™II C o N-terminal capaz de proporcionar una extensión N-terminal mediante un enlazador de SerAla (proteína recombinante SA-WSHPQFEK o SA-WSHPQFEK).
Las proteínas que contienen Strep-tag™II con secuencias de N-terminal distintas de SerAla presentan una menor afinidad en los casos probados hasta ahora; Twin-Strep-tag™ siempre contiene el enlazador SerAla (WSHPQFEK-GGGS-GGGS-GGSA-WSHPQFEK). StrepMAB-Immo está disponible como conjugado con diferentes tintes fluorescentes (DY-488, DY-549, DY-649).
Los máximos de absorción/emisión de los colorantes fluorescentes son:
• DY-488: 493/518 nm
• DY-549: 550-560/575 nm
• DY-649: 655/676 nm
Debe saber que: Para la detección de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ en western blot, se recomienda el uso de StrepMAB-Classic o Strep-Tactin™.
Especificaciones
0,10 mL | |
Solución en PBS; NaN3 al 0,01 %; 1 mg/ml de BSA | |
50 μg | |
Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ |
0.5 mg/mL | |
Sin diluir: 2 °C a 8 °C, proteger de la luz; Diluido: De -25 °C a -15 °C | |
ELISA, FACS, inmunofluorescencia | |
Anticuerpos monoclonales |
For Research Use Only.