Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La estreptavidina Thermo Scientific, conjugado de fosfatasa alcalina incluye estreptavidina en forma purificada, conjugada con fosfatasa alcalina para la detección basada en sustrato.
La estreptavidina es una proteína de unión a biotina aislada originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos de estreptavidina de Thermo Scientific utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 000 dalton y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
La estreptavidina, conjugado de fosfatasa alcalina permite la detección de anticuerpos biotinilados y otras sondas en una variedad de métodos de ensayo estándar, incluidos el western blotting, el ELISA, la inmunohistoquímica y la adquisición de imágenes de fluorescencia.
La estreptavidina es una proteína de unión a biotina aislada originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos de estreptavidina de Thermo Scientific utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53 000 dalton y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
La estreptavidina, conjugado de fosfatasa alcalina permite la detección de anticuerpos biotinilados y otras sondas en una variedad de métodos de ensayo estándar, incluidos el western blotting, el ELISA, la inmunohistoquímica y la adquisición de imágenes de fluorescencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 mg/mL |
| Conjugado | AP |
| Cantidad | 0,5 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8° C). |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |
| Etiqueta o tinte | AP (fosfatasa alcalina) |