Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (Cy5)
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Clase: RUO
- Declaración: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
- Solución tampón PBS
- Conservante: 0,1 % de azida sódica
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Cy5 |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Cantidad | 0,5 mL |
| Envase | Tubo |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de estreptavidina, conjugado Cy5. Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C). |
| Excitación/emisión | 600-650/670 |
| Líneas láser del citómetro de flujo | 633/635 |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Solución |
| Mostrar más |