Learn More
Molecular Probes™ Conjugado de estreptavidina, peroxidasa de rábano picante
Conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante
Marca: Molecular Probes™ S911
373.23 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21979" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Descripción
El conjugado de estreptavidina y peroxidasa de rábano picante (HRP) puede usarse para detectar biotina en un esquema de amplificación de señal junto con sustratos cromogénicos o fluorogénicos, como la tecnología de amplificación de la señal de la tiramida (TSA). Recomendamos reconstituirlo en 1 ml de solución salina tamponada con fosfatos (PBS) 1X, pH 7,2, para una solución madre de 1 mg/ml.Especificaciones
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Hielo húmedo | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
Almacenar en congelador (de - 5 a - 30 °C). | |
Conjugado de estreptavidina (fluorescente) |
Seguridad y manipulación
- STREPTAVIDIN, HORSERADISH
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: thimerosal
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.