Learn More
Cytiva Streptavidin Mag Sepharose™ Magnetic Bead
For simple and efficient enrichment of target proteins by immunoprecipitation and purification of biotinylated biomolecules
222.91€ - 460.00€
Specifications
Color | Blanco |
---|---|
Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 8 °C |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Para el enriquecimiento sencillo y eficiente de proteínas objetivo por inmunoprecipitación y purificación de biomoléculas biotiniladas |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
11757564
|
Cytiva
28-9857-99 |
5 x 1 mL |
460.00€
5 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11791456
|
Cytiva
28-9857-38 |
2 x 1 mL |
222.91€
2 ml |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Streptavidin Mag Sepharose uses the strong interaction between biotin and streptavidin ligand, which is immobilized on magnetic beads.
- High-capacity small-scale purification of proteins from cell lysates and biological fluids
- Provides high purity and yield
- Allows easy parallel screening of proteins with high repeatability
- Simple enrichment of proteins from small or large sample volumes (low μl to high ml scale)
- The beads are available in two pack sizes: 2 × 1mL 10% medium slurry and 5 × 1mL 10% medium slurry
- A milliliter of 10% medium slurry is the same as 100 μl sedimented medium which is sufficient for 20 purification runs according to the recommended immunoprecipitation protocol
- Binding capacity: >300μg biotinulated BSA/mL of medium slurry
- Stability: stable
- Immunoprecipitation
- Purification
- Biomarker reseach
Specifications
Blanco | |
De 4 °C a 8 °C | |
Líquido | |
Para el enriquecimiento sencillo y eficiente de proteínas objetivo por inmunoprecipitación y purificación de biomoléculas biotiniladas |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Streptavidin Mag Sepharose
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-66.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction