missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Streptavidin, (PE-TR)
Estreptavidina, (PE-TR)
Marca: Invitrogen™ SA1017
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Clase: RUO
- Declaración: Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
- Solución tampón PBS
- Conservante: 0,1 % de azida sódica
Especificaciones
1 mg/ml | |
Fluorescente | |
Tubo | |
488/615 | |
Hielo húmedo | |
Texas Red™ | |
Conjugado de estreptavidina (Fluorescente) |
PE-Texas Red | |
Citómetro de flujo | |
Contiene 1 vial de conjugado de estreptavidina PE-TR. Almacenar en refrigerador (entre 2–8 °C). |
|
488 o 561, 488 | |
Solución | |
Tampón PBS | |
PE-Texas Red |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.