Learn More
Streptozocin, Tocris Bioscience™
DNA alkylator; antitumor and induces diabetes
110.00€
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18762714
Ver documentos Detalles de la promoción
Tocris
1621/100
100 mg
110.00€
100 miligramos
Descripción
Descripción
Antibiotic and antitumor agent. Alkylates DNA and induces diabetes mellitus via reduction of nicotinamide adenine dinucleotide in pancreatic β-cells in vivo.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacene a -20 °C.