Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de algodón natural String Knits™ serie 76-100
Tienda Ansell ProductosDescripción
- El diseño Stringknit permite que el aire circule bien por la mano.
- Las manos no calientan ni sudan.
- Ambidiestros: Son más económicos porque no hay que adquirirlos por pares.
- Todos los modelos se pueden lavar a 40 °C.
- No encogen, se endurecen ni pierden la forma.
- Mayores garantías de higiene para el usuario y un mayor valor para el proveedor.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Algodón |
| Estructura | Tejido sin costuras |
| Material del manguito | Algodón |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Natural |
| Acabado exterior | No Texture |
| Grado | Calibre 10 |
| Hand | Specific |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
| Mostrar más |