Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de tiras, 1 x 12, EB
GREENER_CHOICE
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos. Fabricados para adaptarse a equipos estándar.
Marca:  Thermo Scientific™ 95029140
319.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11774978
  • 322.19€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Desarrolle aplicaciones que garanticen la reproducibilidad entre pocillos con los módulos estándar transparentes para inmunoensayos Thermo Scientific™, los cuales incluyen las placas de módulos Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ desarrolladas para técnicas de ELISA. Fabricados para adaptarse a equipos estándar, los módulos permiten el uso flexible de los componentes con tamaños de muestra reducidos. Estos módulos se han fabricado de conformidad con los principales los estándares de calidad y certificaciones.
Características:
  • Varios formatos de tiras: tiras de 8 pocillos, 12 pocillos y 16 pocillos (2 columnas de 8 pocillos)
  • Varias formas de pocillos: fondo plano, fondo en C (borde redondeado), pocillos en forma de U, StarWell (los pocillos tienen aletas para aumentar el área de superficie y mejorar el rendimiento)
  • Varios tipos de superficie para maximizar el rendimiento del ensayo
  • Los módulos permanecen en el marco cuando se invierten
  • Marco apilable marcado para la orientación de las tapas.
  • Pocillos de poliestireno con marco de polietileno
  • Dimensiones externas: 128 × 86mm
Selección de superficie:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding(EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™ es muy hidrófila y funciona muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos.
Información para pedidos:
Los módulos son independientes. Los modelos con n.º de cat. 95029440 y 464394 incluyen un certificado. Marcos y módulos disponibles por separado. Cinta de sellado y tapones para tiras disponibles. Se pueden solicitar módulos con codificación de color. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o el representante de ventas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No
Certificación para la adsorción de IgG; CV del < 5 % entre pocillos
Placa de tiras
Colorimétrico
Paquete de 5, 50 cajas
Marco
400 μl
300 μl
Redondo
5
Anticuerpos (glucoproteínas)
Hidrófilo
Sí
Sin tapa
1 x 12
Transparente
Poliestireno
12
Unión mejorada
50
Ninguno