Learn More
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10690216
|
Cytiva
80-6416-30 |
11 cm |
3114.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10301325
|
Cytiva
80-6416-11 |
7 cm |
3010.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 14-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Especificaciones
Soporte para tiras | |
1/pack |