Learn More
Corning™ Pipetas serológicas desechables y estériles a granel Stripette™
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables a granel Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones de manipulación de líquidos estériles y no estériles a gran escala.
Marca: Corning™ 4010
Descripción
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin BSE/TSE
- La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
- Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
- Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
Especificaciones
±2% | |
Poliestireno | |
Sí | |
10,94 in | |
1000/caja | |
A granel | |
1 ml | |
Pipeta serológica |
Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa | |
Estéril | |
0,01 mL | |
0,2 ml | |
Antigoteo | |
Amarillo | |
27,8 cm | |
Sí |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
25224018 | Certificado de calidad | 18/01/2025 | 4010 |
07824010 | Certificado de calidad | 01/01/2025 | 4010 |
07824010 | Certificado de conformidad | 10/06/2024 | 4010 |
22922010 | Certificado de conformidad | 14/12/2023 | 4010 |
24522014 | Certificado de conformidad | 14/12/2023 | 4010 |