Learn More
Corning™ Pipetas serológicas desechables y estériles a granel Stripette™
Shop All Corning Products
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones negativas:
0,2 ml
2,5 ml
3 ml
10 ml
Color:
Amarillo
Azul
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Unit Size:
100 PCS
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 200
paquete de 500
Description
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin BSE/TSE
- La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
- Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
- Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
Specifications
Specifications
| Exactitud | ±2% |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,01 mL |
| Graduaciones negativas | 0,2 ml |
| Cantidad | 50/bolsa |
| Estilo de punta | Antigoteo |
| Tipo de empaquetado | A granel |
| Color | Verde |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction