Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno con envoltorio de plástico Stripette™
Envueltas individualmente en envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex
Marca: Corning™ 4011
155.65 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
El envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envueltas en plástico Corning™ Stripette™ incluyen una banda de ampliación codificada por color que facilita la visualización del menisco.
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin BSE/TSE
- La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
- Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
- Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
Especificaciones
±2% | |
Poliestireno | |
Sí | |
10,94 in | |
1000/caja | |
Envoltorio individual de plástico | |
Amarillo | |
27,8 cm | |
Sí |
Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa | |
Estéril | |
0,1 ml | |
0,2 ml | |
Redondo | |
0,03 oz | |
1 ml | |
Pipeta serológica |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
15Minutes
36Seconds
26 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25