Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno con envoltorio de plástico Stripette™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Envueltas individualmente en envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex
Marca:  Corning™ 4501
107.26 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10636391
  • 168.85€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envueltas en plástico Corning™ Stripette™ incluyen una banda de ampliación codificada por color que facilita la visualización del menisco.
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
±2%
Poliestireno
Sí
14,56 in
Redondo
1,69 oz
50 ml
Pipeta serológica
Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Estéril
0,5 ml
10 ml
Envoltorio individual de plástico
Morado
37 cm
Documentos
Product Information
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote26324046 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha31/03/2025 Catalog Number4501
Número de lote30224001 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha29/03/2025 Catalog Number4501
Número de lote26024040 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha20/02/2025 Catalog Number4501
Número de lote26524011 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha18/02/2025 Catalog Number4501
Número de lote18224007 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha18/01/2025 Catalog Number4501
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Days
    29
    Hours
    15
    Minutes
    36
    Seconds
    32
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Oferta Corning Lab Products
    Promo Code24073
    Expires2025-04-25
Título del producto
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno con envoltorio de plástico Stripette™ > Normal; 50 ml; envase individual, plástico transparente; 100/caja