Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno con envoltorio de plástico Stripette™
Tienda Corning Productos
Descripción
El envase de plástico desprendible es fácil de quitar de manera aséptica y elimina la adhesión estática si se llevan guantes de látex. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envueltas en plástico Corning™ Stripette™ incluyen una banda de ampliación codificada por color que facilita la visualización del menisco.
- Estéril
- Sin ARNasa/ADNasa
- Apirógenas
- No citotóxicas
- Sin BSE/TSE
- La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
- Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
- Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
- Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
- Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
- Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±2% |
| Certificaciones/conformidad | Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduado | Sí |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Longitud (imperial) | 10,94 in |
| Graduaciones negativas | 0,2 ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Estilo de punta | Redondo |
| Mostrar más |