Learn More
Corning™ Pipetas serológicas de poliestireno desechables en envoltorio de papel/plástico Stripette™, estériles
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-163418 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 200
Código de producto. 10074450
Marca: Corning™ 4485
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con poliestireno ópticamente transparente para una medición precisa. Las pipetas serológicas de poliestireno desechables envasadas individualmente en plástico Corning™ Stripette™ son ideales para aplicaciones estériles de cultivo de tejidos, especialmente cuando se usan guantes de látex, ya que el envase reduce la adhesión estática.
  • Estéril
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • Apirógenas
  • No citotóxicas
  • Sin BSE/TSE
  • La exclusiva punta antigoteo garantiza una administración precisa
  • Las bandas de ampliación codificadas por colores facilitan la lectura del volumen y la selección del tamaño
  • Las graduaciones bidireccionales proporcionan escala ascendente y descendente
  • Las graduaciones negativas permiten un volumen de trabajo adicional
  • Tres opciones de envase: En envase individual, papel/plástico; En envase individual, plástico transparente; embalaje a granel
  • Precisión volumétrica del ±2 % a plena capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±2%
Certificaciones/conformidad Apirógena, sin ADNasa ni ARNasa
Material Poliestireno
Esterilidad Estéril
Graduado Sí
Graduaciones 0,01 ml
Longitud (imperial) 10,94 in
Graduaciones negativas 0,2 ml
Cantidad 1000/caja
Estilo de punta Redondo
Tolerancia ±2%
Tipo de empaquetado Envoltorio individual en envase de papel/plástico
Color Amarillo
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 27,8 cm
Tipo Pipeta serológica
Desechables