Learn More
Corning™ Microplacas Stripwell™
Diseñadas y tratadas para proporcionar una unión uniforme, alta claridad óptica y una baja interferencia de fondo. Las microplacas Corning™ Stripwell™ ofrecen una solución superior para ensayos de diagnóstico in vitro.
Marca: Corning™ 2592
592.64 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Las microplacas Corning™ Stripwell™ se pueden utilizar en una variedad de ensayos de laboratorio. Las tiras de fondo plano están diseñadas para desmontarse fácilmente y se montan previamente en un soporte de tiras de tipo “cartón de huevos” que permite colocar cada pocillo individual de nuevo en la microplaca una vez desmontado.
- Las microplacas Stripwell tienen un formato de poliestireno de fondo plano de 96 pocillos.
- Las microplacas Stripwell estándar y de bajo volumen tienen volúmenes de pocillos de 190 μl y 360 μl, respectivamente.
- Las tiras de 1 x 8 están diseñadas para encajar solo en una dirección en soporte de tiras, lo que elimina la posibilidad de que se produzcan errores de orientación.
Información de órdenes
Empaquetados a granel. El modelo con n.º de cat. 07-200-24 tiene tiras de 1 x 8 individuales sin marco.
Certifications
El modelo con n.º de cat. 07-200-31 y -32 cuentan con una química de superficie certificada.
Especificaciones
Alta adherencia | |
Sin tapa | |
Unión alta | |
Poliestireno | |
De 75 to 200 μl | |
Unión alta | |
Redondo | |
100/caja | |
100/caja |
Placa de tiras | |
8 x 12 | |
Transparente | |
96 | |
No estéril | |
360 μl | |
Ensayos de diagnóstico in vitro | |
25/Paq. |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%