Learn More
Cloruro de estroncio, 99-102 %, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Especificaciones
Punto de fusión | 115°C |
Color | Blanco |
pH | 5.0 to 7.0 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.62g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |