Learn More
Estroncio, piezas dendríticas destiladas, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11338947 5 g Ampolla 5 g
1 options
Código de producto. 11338947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038624.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium
Nombre de nota Distilled dendritic pieces
CAS 7440-24-6
Cantidad 5 g
Envase Ampolla
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Sr
Número MDL MFCD00134060
Número UN UN3208
Sinónimo strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
Clave InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sr]
Nombre IUPAC estroncio
Peso molecular (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Porcentaje de pureza 99.95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium, dendritic pieces
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Consejos de prudencia
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Strontium