Learn More
Nitrato de estroncio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10155040
Nitrato de estroncio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10155040
250 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10155040
Marca: Thermo Scientific Acros 222562500
Solicitar formato a granel o personalizado
Nitrato de estroncio, +99 %, N2O6Sr, número CAS 10042-76-9, bdg873aqzl, dinitrato de estroncio, ácido nítrico, sal de estroncio 2:1, hsdb 787, ácido nítrico, sal de estroncio, nitrato de estroncio francés, nitrato de estroncio sr no3 2, nitrato de estroncio, nitrato de estroncio ii 1:2, unii-bdg873aqzl, 1 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium nitrate
Punto de fusión 570.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5 to 7 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Complexometry)
Fórmula lineal Sr(NO3)2
Índice Merck 15, 8975
Información de solubilidad Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.1% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Densidad 2.99
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461101 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/03/2024 Catalog Number222560010,222562500
Número de loteA0460764 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/03/2024 Catalog Number222560010,222562500
Número de loteA0455385 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number222560010,222562500
Número de loteA0448508 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/08/2023 Catalog Number222560010,222562500
Número de loteA0394344 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number222560010,222562500
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium nitrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de estroncio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >