Learn More
Nitrato de estroncio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11341589
Nitrato de estroncio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341589
1 kg
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
Código de producto. 11341589
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012232.A1
Solicitar formato a granel o personalizado
Strontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. Mixed with glycolic acid, it is used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium nitrate
Punto de fusión 570°C
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
Nombre IUPAC dinitrato de estroncio (2+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.99 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ04J018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number012232.A1
Número de loteQ05J030 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog Number012232.A1
Número de loteY08I024 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/11/2022 Catalog Number012232.A1,012232.30,012232.14
Número de loteT29I007 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/08/2022 Catalog Number012232.A1,012232.30,012232.14
Número de loteR07H051 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number012232.A1,012232.30,012232.14
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de estroncio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals >