Learn More
Strontium nitrate, ACS Reagent, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Strontium nitrate |
Punto de fusión | 570°C (literature) |
Nombre de nota | ACS Reagent, ≥99.0% |
% máx. CAS | 100.0000% |
Cantidad | 500 g |
Notas del porcentaje del ensayo | complexometric |
Fórmula lineal | Sr(NO3)2 |
Número UN | UN1507 |
Nombre IUPAC | strontium(2+) dinitrate |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.63 |