Learn More
Nitrato de estroncio, anhidro, 99,97 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Strontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. It mixed with glycolic acid and used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Strontium nitrate |
Punto de fusión | 570°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | Blanco |
Forma física | cristalino/a/s |
Cantidad | 25 g |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Fórmula lineal | Sr(NO3)2 |
Número UN | UN1507 |
Índice Merck | 14,8845 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.