Learn More
Nitrato de estroncio, 99,9965 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Código de producto. p-4407966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11377047 5 g 5 g
15485965 25 g 25 g
11387047 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11377047
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010879.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10042-76-9
Fórmula molecular N2O6Sr
Peso molecular (g/mol) 211.63
Número MDL MFCD00011248
Clave InChI DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Strontium nitrate
Forma física Polvo, envasado bajo argón
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9965% (metals basis)
Nombre IUPAC estroncio;dinitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.63