Learn More
Solución de metal estándar de estroncio 1000 ppm, para AAS, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10538430
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Especificaciones
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 500 mL
Número MDL 134060
Forma física Líquido
Color Incolora
pH 1
compliance-icons
Nombre del producto
  • Strontium solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.
Título del producto
Solución de metal estándar de estroncio 1000 ppm, para AAS, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical >