Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Marca: Thermo Scientific™ DR0591G
103.47 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
- Se suministra con prueba rápida de aglutinación en látex
Especificaciones
Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo G | |
Reactivos para pruebas de estreptococos | |
Grupo A, B, C, D, F y G | |
50 pruebas/vial |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
6192255 | Certificado de análisis | 23/04/2025 | DR0591G |
6177068 | Certificado de análisis | 10/02/2025 | DR0591G |
6177067 | Certificado de análisis | 17/12/2024 | DR0591G |
6143433 | Certificado de análisis | 04/12/2024 | DR0591G |
6143432 | Certificado de análisis | 21/10/2024 | DR0591G |