Learn More
Cole-Parmer™ 20 insertos Dri-Block de aluminio anodizado Stuart™ con orificio para termómetro
Click to view available options
Descripción:
Blanco con agujero de termómetro
Capacidad para tiras de tubos de 80 x 0,2 ml
Conical Wells
Flat Bottom Wells
Pocillos cónicos
Pocillos de fondo plano
Shallow, Conical
Single Wide
Tapered Wells
Admite:
12 Tubes, 17 x 47 mm (dia. x L)
12 x 16 mm dia. Tubes/Vials
20 x 1.5 mL Tubes
20 x 10 mm dia. Tubes/Vials
20 x 12 mm Vials
20 x 13 mm dia. Tubes/Vials
20 x 13 mm dia. Vials
20 x 2 mL Tubes
30 x 0.5 mL Tubes
30 x 6 mm dia. Tubes/Vials
5 x 30 mm dia. Tubes
5 x 50 mL Tubes
6 x 24 mm dia. Tubes/Vials
6 x 26 mm dia. Tubes/Vials
8 x 20 mm dia. Tubes
80 x 0.2 mL Tube Strips
Tubes, Plates
Descripción
- Para usar con calentadores Techne™ Dri-Block
- La mayoría de los bloques tienen un agujero separado para acomodar un termómetro si es necesario.
- Los calentadores Techne Dri-Block pueden alojar insertos de bloques en cualquier combinación (si el tamaño lo permite)
- En función de la combinación de bloques seleccionada, se pueden utilizar separadores de plástico para rellenar un hueco de media anchura, lo que garantiza un rendimiento térmico óptimo
- Una conexión estrecha de los tubos de muestras garantiza una transferencia eficaz del calor
- Uniformidad de control de temperatura térmica excepcionalmente alta
- Los bloques de media anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 37 × 50 mm
- Los bloques de anchura sencilla tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 75 × 50 mm
- Los bloques de doble anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 150 × 61 mm
- Los bloques de triple anchura tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 225 × 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (imperial) | 0.07 oz. |
Descripción | Pocillos cónicos |
Capacidad (métrico) | 2 mL |
Admite | 20 x 2 mL Tubes |
Material | Aluminio anodizado |
No. of Places | 20 |
Tipo | Inserto Dri-Block™ |
Incluye | Con orificio para termómetro |
Tamaño del tubo | 2 mL |
Fondo del pocillo (imperial) | 1,38 in |
Mostrar más |
Título del producto
Cole-Parmer™ 20 insertos Dri-Block de aluminio anodizado Stuart™ con orificio para termómetro >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido