Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras analógico (blanco) Stuart™, temperatura ambiente hasta 450 °C, cerámica
Código de producto. 16311786
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16311786
Marca: Cole-Parmer™ CS152W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Intervalo de agitación: De 50 a 1250 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
  • El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
  • El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
  • Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Descripción Blanco
Incluye (2) barras agitadoras con revestimiento de PTFE de 25 mm y cable de alimentación con enchufe.
Material del cuerpo Metal con revestimiento de polvo blanco
Requisitos eléctricos 230 V CA, 50/60 Hz
Tipo de controlador Analógico
Longitud (imperial) 11,813 in
Tamaño 6 x 6 in
Altura (métrico) 9,3 cm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 450 °C
Altura (imperial) 3 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 18 cm
Longitud (métrico) 30 cm
Anchura (imperial) 7 in
Vataje 500 W
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 50 a 1250 rpm
Garantía 3 años
Certificaciones/conformidad CE
Pantalla LED