Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™ Código de producto.: 11406588
Añadir a la cesta
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Código de producto. 11406588
16,5 mm, 47 mm, 12
Click to view available options
Diámetro del pocillo (métrico):
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Fondo del pocillo (métrico):
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Código de producto. 11406588
Marca: Cole-Parmer™ SHT1/16
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos bloques para una gran variedad de aplicaciones. Los bloques de aluminio anodizado Stuart™ se pueden utilizar en cualquier combinación.
  • Para su uso con termobloques Stuart
  • Fabricado con aluminio anodizado
  • El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Material Aluminio anodizado
No. of Places 12
Tipo Bloque
Fondo del pocillo (métrico) 47 mm
Diámetro del pocillo (imperial) 0,63 in
Diámetro del pocillo (métrico) 16,5 mm
Título del producto
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™ >