Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™ Código de producto.: 11496588
Añadir a la cesta
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Código de producto. 11496588
30 mm, 47 mm, 4
Click to view available options
Diámetro del pocillo (métrico):
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Fondo del pocillo (métrico):
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Código de producto. 11496588
Marca: Cole-Parmer™ 3661059
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos bloques para una gran variedad de aplicaciones. Los bloques de aluminio anodizado Stuart™ se pueden utilizar en cualquier combinación.
  • Para su uso con termobloques Stuart
  • Fabricado con aluminio anodizado
  • El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
Especificaciones
Descripción Capacidad para tubos de 4 x 30 mm
Admite 4 tubos 30 mm
Material Aluminio anodizado
No. of Places 4
Tipo Bloque
Fondo del pocillo (métrico) 47 mm
Diámetro del pocillo (imperial) 1,18 in
Diámetro del pocillo (métrico) 30 mm
Título del producto
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™ >