Learn More
Cole-Parmer™ Destilador de vidrio de borosilicato Stuart™ Aquatron
Produzca agua destilada fría lista para su uso inmediato. Los destiladores de agua de vidrio de borosilicato Stuart™ Aquatron incluyen instrumental de vidrio de borosilicato de alta calidad junto con calentadores revestidos de sílice para una destilación apirógena de la más alta pureza de prácticamente cualquier suministro de agua sin procesar.
4170.00€ - 6075.00€
Especificaciones
Inlet Water Temperature (Metric) | 25°C a 35°C |
---|---|
Frecuencia | 50/60 Hz |
Material | Glass |
Fase | 1 |
Tipo | Destilador de agua |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Intervalo del caudal de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Intervalo del caudal de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11466538
|
Cole-Parmer™
99294-05 |
240 mm | 4 L |
4170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11931299
|
Cole-Parmer™
99294-15 |
410 mm | 4 L |
6075.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11941299
|
Cole-Parmer™
99294-25 |
240 mm | 8 L |
6075.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Funcionamiento totalmente automático
- Salida sin pirógenos de alta pureza
- Destilado de baja temperatura
- Funciona con cualquier suministro de agua sin procesar
- Control de nivel de depósito
- Conversión sencilla a alimentación pretratada
- Se suministra con soporte de montaje en pared
- Las características de seguridad permiten el funcionamiento sin supervisión
- Facilidad de limpieza
Especificaciones
25°C a 35°C | |
Glass | |
Destilador de agua | |
410 mm | |
550 mm |
50/60 Hz | |
1 | |
1.3 ft. | |
1.8 ft. |