Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles
These Stuart™ Borosilicate Glass Hybridization Bottles for Cole-Parmer™ INC-200D-H Series Stuart Hybridization Incubator/Shakers offer a wide range of options for any application.
169.00€ - 230.00€
Especificaciones
Material del cierre | Poliéster |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo de producto | Frasco de hibridación |
Para utilizar con (equipo) | casquete |
Envase | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12028503
|
Cole-Parmer™
39454-99 |
170 mm | 40 mm |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12008503
|
Cole-Parmer™
39454-97 |
260 mm | 40 mm |
197.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12018503
|
Cole-Parmer™
39454-98 |
260 mm | 75 mm |
230.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Choose from a wide range of accessories for your Cole-Parmer hybridization incubator.
- Select from differnt capacity rotisseries and bottles to suit your specific applicaiton.
Especificaciones
Poliéster | |
Frasco de hibridación | |
1 unidad |
Vidrio de borosilicato | |
casquete |