Learn More
Cole-Parmer™ Contador de colonias Stuart™
Código de producto. 11983044
Click to view available options
Cantidad:
1Ea
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11983044
Marca: Cole-Parmer™ SC6PLUS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
2 retículas de Wolffhuegel y adaptadores de centrado de placas
Registra el recuento acumulativo en la pantalla digital con un toque de presión con el rotulador con punta de fieltro sobre la placa de Petri, confirmado por un tono audible (se puede activar o desactivar). El contador de colonias Stuart™ calcula el recuento medio en varias placas.
El toque con presión con el rotulador con punta de fieltro sobre la placa de Petri registra un recuento acumulativo en la pantalla digital con confirmación mediante tono acústico (se puede activar o desactivar). La presión necesaria para registrar un recuento se puede ajustar para adaptarse a cada usuario. La función de promedio calcula el recuento medio de varias placas. Los resultados del recuento junto con estadísticas útiles, como SD, se pueden enviar directamente a la impresora complementaria o a un ordenador mediante un cable USB suministrado. La iluminación de subfase con LED brillante de baja energía permite una visualización óptima sin brillos. Se proporciona un fondo negro intercambiable para mejorar la visualización de colonias translúcidas y difíciles de ver. Se suministra con dos retículas de Wolffhuegel y adaptadores de centrado de placa para facilitar el uso con placas de 50 a 90 mm. Están disponibles como accesorios opcionales una selección de lupas y una impresora.
  • Recuento sensible a la presión
  • Instalación de recuento medio
  • Iluminación LED blanca brillante de bajo consumo
  • Con protección antimicrobiana BioCote
  • Confirmación de recuento sonora
  • Elección de fondo claro u oscuro
  • Conectividad con impresora u ordenador
Especificaciones
Tipo de producto Contador de colonias
Tipo de pantalla Matriz de LED blanco, pantalla de 3 dígitos
Cantidad 1Ea
número total De 0 a 999 cuentas
Fondo (métrico) 300mm
Altura (métrico) 140mm
Anchura (métrico) 310mm
Peso (métrico) 1,5kg
Frecuencia 50/60Hz
Tensión 90 - 240V
Vataje 70W
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular
Incluye 2 retículas de Wolffhuegel y adaptadores de centrado de placas