Learn More
Cole-Parmer™ Bloque para termobloque Stuart™
Código de producto. 11496568
Click to view available options
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Dual Control Digital
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +8 °C a 130 °C
Ambiente +8 °C a 200 °C
De 50 °C a 200 °C
N.º de bloques:
2
3
BH-200 Series Stuart Dry Block Heater provides precise heating of tubes and microplates.
Diseñado para el calentamiento preciso de tubos de ensayo, tubos de microcentrífuga y cubetas y placas de microtitulación.
  • Elección de temperatura máxima de 130 ° o 200 °C
  • Configuración y pantalla digital
  • Temperaturas uniformes y estables
La pantalla LED brillante y fácil de leer facilita la configuración muy sencillo de la temperatura requerida y también el control preciso de la temperatura real.
  • La excelente estabilidad y uniformidad de la temperatura se mantienen a través de controles electrónicos sensibles.
  • Calienta a 100 °C en menos de 12 minutos.
Se suministra completo con herramienta de extracción de bloques, pero sin bloques de aluminio, los cuales deben solicitarse por separado.
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Admite Heating Blocks
Material metálica
No. of Places 3 bloques
tipo de tapón UK
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +8 °C a 200 °C
Tipo Baño seco/bloque
N.º de bloques 3
Estabilidad de la temperatura A 37 °C ±0,1 °C
Uniformidad de temperatura Con bloque a 37 °C ± 0,1 °C; dentro del bloque a 130 °C ± 1 °C
Anchura (imperial) 12.2 in.
Anchura (métrico) 310 mm
Altura (imperial) 4.5 in.
Altura (métrico) 115 mm
Fondo (imperial) 11 in.
Fondo (métrico) 280 mm
Peso (métrico) 3,2 kg
Tensión 230 V
Vataje 450 W
Frecuencia 50 Hz