Learn More
Cole-Parmer™ Bloque para termobloque Stuart™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Tipo de controlador:
Analógico
Digital
Dual Control Digital
Intervalo de temperatura (métrico):
Ambiente +8 °C a 130 °C
Ambiente +8 °C a 200 °C
De 50 °C a 200 °C
N.º de bloques:
2
3
Description
Los termobloques secos Stuart™ están diseñados para el calentamiento preciso de tubos de ensayo, tubos de microcentrífuga, cubetas y placas de microtitulación.
Specifications
Specifications
Tipo de controlador | Dual Control Digital |
Admite | Heating Blocks |
Material | metálica |
tipo de tapón | UK |
Intervalo de temperatura (métrico) | De 50 °C a 200 °C |
Tipo | Accesorio, bloque |
N.º de bloques | 2 |
Anchura (imperial) | 12.2 in. |
Anchura (métrico) | 310 mm |
Altura (imperial) | 4.5 in. |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction