Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de frascos Stuart™
Click to view available options
Órbita:
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Crea una acción de mezclado enérgica mediante la simulación de la agitación manual. Es especialmente útil para aplicaciones que requieren una agitación prolongada, ya que se puede dejar encendido de forma continua sin que su rendimiento se vea afectado.
- Construcción resistente, montado sobre cuatro patas de caucho para absorber vibraciones y evitar movimientos innecesarios en la mesa de trabajo.
- El temporizador analógico abarca de 10 a 60 minutos con anulación manual.
- El control de retroalimentación electrónico garantiza una velocidad constante independientemente de la carga.
- Admite hasta ocho matraces o frascos, de hasta 500 ml de capacidad.
- Acción de agitación enérgica
- Funcionamiento programado o continuo
- Construcción robusta ideal para extracciones
- Se suministra con dos brazos laterales, ocho abrazaderas y llave Allen.
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 1,5 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 3 kg |
| Intervalo de velocidad | De 80 a 800 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz, 50 W |
| Tipo de producto | Agitador |
| Altura (métrico) | 240 mm |
| Anchura (métrico) | 780 |
| Peso (métrico) | 8,3 kg |
| Modelo | SF1 |
| Intervalo del temporizador | 10 a 60 min con desactivación manual |