Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessory, Tube
This glass HI-200 Series Hybridization Incubator Tube features a low probe volume, even with large glass tubes. The rotation and design ensures volumes as low as 5 mL can be used and recovered.
Marca: Cole-Parmer™ 39455-17
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Los tubos y otros accesorios se pueden adecuar al mismo tiempo para múltiples usos
- Los exclusivos tubos de acoplamiento tienen una velocidad de rotación de 0 a 20 rpm y se pueden controlar para adaptarlos a cada aplicación
- Aptos para materiales radioactivos (la carcasa protectora y el diseño antigoteo de los tubos minimizan el riesgo para el usuario)
- Fabricados en un vidrio borosilicato grueso y duradero
- Vertido sencillo: antigoteo, seguro y práctico
- Junta tórica: los tapones sellados con juntas tóricas los hacen a prueba de fugas
- El tapón de rosca rebajada permite que se abran fácilmente sin generar problemas de vacío
Especificaciones
Tapón de rosca | |
Tubo de hibridación | |
32 mm | |
Tapones de rosca |
8.1 in. | |
Paquete de 4 | |
Vidrio de borosilicato | |
205 mm |