Learn More
Cole-Parmer™ Destilador de agua de vidrio Stuart™ Merit
Código de producto. p-8012898
Click to view available options
Tensión:
220 V
240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12068990
Marca: Cole-Parmer™ 9929506
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Produce hasta 4 l/hora de destilado de calidad de acuerdo con la norma sobre agua purificada de la Farmacopea Europea. El destilador de agua de vidrio Bibby Scientific™ Stuart™ Merit incorpora una caldera de vidrio de borosilicato horizontal y un condensador de bobina de alta eficacia para garantizar un destilado frío.
Destilador de agua de precio económico diseñado para un funcionamiento seguro, un mantenimiento mínimo y una limpieza fácil. Produce hasta 4 l/hora de destilado de calidad de acuerdo con la norma sobre agua purificada de la Farmacopea Europea. Incorpora una caldera de vidrio de borosilicato horizontal y un condensador de bobina de alta eficacia para garantizar un destilado frío. Las conexiones de fontanería al condensador se realizan a través de conectores de rosca de plástico para permitir que las mangueras se puedan conectar o retirar de manera rápida y segura. El calefactor chapado en cromo de 3 kW está equipado con dos desconexiones térmicas reajustables para proteger el alambique en caso de un fallo de agua. Un sólido soporte de metal permite colocar el alambique tanto en la pared como sobre una mesa. El alambique es excepcionalmente fácil de limpiar sin un desmontaje peligroso. Los agentes de limpieza se pueden añadir a la caldera mediante un embudo integrado y se proporciona una llave de paso para el drenaje. La unidad se suministra con una garantía de dos años (que no incluye el instrumental de vidrio ni el elemento calefactor). Con protección antimicrobiana BioCote
  • Precio económico
  • Construcción de vidrio con elemento calefactor de metal de larga vida útil
  • Dos termostatos de seguridad independientes
  • Se puede montar en pared
Especificaciones
Tipo Destilador de agua Merit
Intervalo del caudal de salida 4 L
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50/60 Hz, 3 kW
Frecuencia 50/60 Hz
Fase 1
Tensión 220 V
Inlet Water Temperature (Metric) 25°C a 35°C
Modelo W4000/EURO
Fondo (imperial) 5.9 in.
Fondo (métrico) 150 mm
Altura (imperial) 17.7 in.
Altura (métrico) 450 mm
Anchura (imperial) 19.7 in.
Anchura (métrico) 500 mm
Mostrar más Mostrar menos
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.