Learn More
Cole-Parmer™ Homogenizador portátil Stuart™
Homogeneizador potente y de velocidad variable El homogeneizador portátil Stuart™ tiene un motor de alta velocidad y par de torsión elevado que lo hace perfecto para la mayoría de aplicaciones de homogeneización.
1090.00€ - 1100.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Homogeneizador |
---|---|
Velocidad | De 5000 rpm a 35000 rpm |
Tensión | 220/240 V |
Requisitos eléctricos | 220/240 V, 50 Hz |
Hertz | 50 Hz |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15596629
|
Cole-Parmer™
04720-02 |
Enchufe UE |
1100.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
13100703
|
Cole-Parmer™
04720-01 |
Enchufe del Reino Unido |
1090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Diseño ergonómico.
- Velocidad variable del motor de 5000 a 35 000 rpm
- Rango de procesamiento de 0,03 ml a 100 ml
- Se puede utilizar con sondas desechables de policarbonato resistentes o sondas de acero inoxidable.
Especificaciones
Homogeneizador | |
220/240 V | |
50 Hz | |
De 0,03 a 100 ml | |
55 mm |
De 5000 rpm a 35000 rpm | |
220/240 V, 50 Hz | |
125 W | |
160 mm | |
0,5 kg |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Homogenizador portátil Stuart™