Learn More
Cole-Parmer™ Manta térmica modelo HM100C Stuart™
Marca: Cole-Parmer™ 10112-59
676.80 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
100 ml | |
175 x 175 x 170 mm | |
230 V | |
HM100C | |
Redondo | |
175 mm | |
450 °C | |
50/60 Hz |
175 mm | |
150 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 100 W | |
Aluminio | |
100 W | |
Manta calefactora | |
Apagado de emergencia que se activará automáticamente en caso de derrame |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Título del producto
Cole-Parmer™ Manta térmica modelo HM100C Stuart™ > Capacidad: 100 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido