Learn More
Cole-Parmer™ Manta térmica modelo HM2000C Stuart™
Marca: Cole-Parmer™ 10112-62
1050.23 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
2000 ml | |
175 x 175 x 170 mm | |
230 V | |
HM2000C | |
Redondo | |
175 mm | |
450 °C | |
50/60 Hz |
175 mm | |
150 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 100 W | |
Aluminio | |
360 W | |
Manta calefactora | |
Apagado de emergencia que se activará automáticamente en caso de derrame |
Título del producto
Cole-Parmer™ Manta térmica modelo HM2000C Stuart™ > Capacidad: 2000 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido