Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora Stuart™, ambiente a 375 °C, cerámica de vidrio
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica de vidrio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Incluye una parte superior de cerámica de vidrio con una resistencia química excelente. La superficie es fácil de limpiar, con ajustes de temperatura de placa elevados para un calentamiento más rápido. Posee un accesorio integral para una varilla de retorta y la parte inferior tiene una forma que permite, si es necesario, deslizar una base para retorta debajo de la unidad, por lo que se ahorra más espacio en la mesa de trabajo.
- Placa superior de cerámica resistente a productos químicos
- Indicador parpadeante de superficie caliente, fuente de alimentación independiente
- Control de temperatura preciso con una escala de ajuste de LED
- Diseño compacto que ahorra espacio
- Clasificación IP 32
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica de vidrio |
| Tipo de controlador | Manilla |
| Tamaño | 11,8 x 19,7 pulg. |
| Temperatura (métrico) | Temperatura ambiente de hasta 375 °C |
| Fondo (métrico) | 360 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Peso (métrico) | 12 kg |
| Anchura (métrico) | 520 mm |
| Vataje | 2250 W |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 1200 W |
| Mostrar más |