Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas de microtitulación mini Stuart™
Código de producto. 11486608
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 250 a 1250 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11486608
Marca: Cole-Parmer™ 5170706
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la mezcla de placas de microtitulación y tubos de microcentrífuga. El agitador de placas de microtitulación mini Stuart™, gracias a su tamaño reducido, resulta ideal para la colocación en el interior de incubadoras de CO2 para muestras que requieren control de temperatura y/o condiciones de humedad.
Diseñado para la mezcla de placas de microtitulación y tubos de microcentrífuga. La alta velocidad combinada con una órbita diminuta crea una acción de agitación enérgica necesaria para mezclar volúmenes reducidos contenidos en el interior de placas de pocillo y tubos de microcentrífuga. Se suministra con una alfombrilla antideslizante muy eficaz, que sujeta de forma segura hasta cuatro placas de microtitulación en su posición.
La velocidad es variable de 250 a 1.250 rpm y se ajusta fácilmente mediante la pantalla digital en incrementos de 10 rpm.
El temporizador digital integrado se puede establecer de 1 segundo a 90 minutos, de 1 minuto a 9 horas o en modo de solo unos minutos hasta unos 9999 minutos para ofrecer la máxima versatilidad.
La unidad también se puede configurar para funcionamiento continuo.
Dispone de una selección de tres soportes de tubos complementarios, diseñados para admitir tubos de microcentrífugas de 1,5 ml, 0,5 ml y 0,2 ml. Dos soportes de tubos se pueden utilizar en cualquier momento y están firmemente sujetos en su posición mediante la alfombrilla antideslizante, lo que convierte a la unidad en un mezclador de microtubos eficaz. Para muestras que requieren condiciones de temperatura o humedad controladas, el modelo SSM5, gracias a su tamaño reducido, resulta ideal para la colocación en el interior de incubadoras de CO2.
  • La acción de mezcla vibracional de alta velocidad es ideal para placas de microtitulación.
  • Selección digital de velocidad para mezclar 4 placas simultáneamente.
  • Temporizador digital incorporado o funcionamiento continuo
  • Accesorios disponibles para la mezcla de tubos de microcentrífugas
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 1 kg
Intervalo de velocidad De 250 a 1250 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 50 W
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Vataje 50 W
Tipo de producto Placa orbital
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 300 mm
Altura (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 240 mm
Modelo SSM5
Rango de humedad Hasta el 80 %