Learn More
Cole-Parmer™ Agitador orbital Stuart™
Click to view available options
Modelo:
SSL1
SSM1
Capacidad portante (métrico):
3 kg
10 kg
Fondo (métrico):
300 mm
420 mm
Altura (métrico):
140 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Modelo SSM1: El compacto SSM1 ofrece un movimiento circular suave y uniforme, con una órbita de 16 mm. Se suministra con una base antideslizante que puede contener hasta cuatro placas multipocillos o tarjetas de diagnóstico. La acción de agitación es ideal para muestras de 0,5 a 5 ml contenidas en placas multipocillos, platos y placas de Petri. El agitador se puede utilizar en incubadores y cámaras ambientales (hasta 40 °C y 80 % de humedad). Como alternativa, hay disponible un sistema de soporte que admite una gran variedad de recipientes, como matraces, frascos o vasos de precipitado, a través de cuatro barras de sujeción de caucho. Convierte el SSM1 en un miniagitador orbital muy eficaz y admite hasta 4 matraces o Erlenmeyer de 250 ml, 2 de 500 ml o 1 de 1000 ml. Estos recipientes más grandes se sostienen entre las barras de caucho. El flexible sistema de soporte ofrece la ventaja de poder usar diferentes combinaciones de recipientes, lo que proporciona máxima versatilidad. La velocidad es variable, entre 30 y 300 rpm. Una vez establecida en la pantalla digital, la velocidad de agitación se mantiene eficazmente, incluso durante largos periodos de tiempo. Los tiempos de agitación se pueden configurar para una ejecución de entre 1 y 999 minutos en el temporizador digital integrado, o se puede configurar la unidad para un funcionamiento continuo.
Modelo SSL1: El modelo SSL1 tiene todas las características del SSM1 en una unidad de mayor tamaño. El SSL1 también se suministra junto con un sistema de soporte, en lugar de una base antideslizante, para sostener de forma más cómoda los matraces. La plataforma de tipo cuna tiene cuatro barras de sujeción horizontales acolchadas de caucho con asas de liberación rápida. Se pueden ajustar fácilmente tanto en vertical como en horizontal para sostener recipientes de la mayoría de tamaños y tipos, incluidos matraces, frascos y vasos de precipitado (por ejemplo, admiten 12 matraces o Erlenmeyer de 250 ml, 9 de 500 ml, 6 de 1000 ml o 2 de 2000 ml). La principal ventaja de este sistema de soporte es que admite diferentes tamaños de recipientes, un requisito habitual si diferentes personas del laboratorio utilizan simultáneamente los agitadores.
Modelo SSL1: El modelo SSL1 tiene todas las características del SSM1 en una unidad de mayor tamaño. El SSL1 también se suministra junto con un sistema de soporte, en lugar de una base antideslizante, para sostener de forma más cómoda los matraces. La plataforma de tipo cuna tiene cuatro barras de sujeción horizontales acolchadas de caucho con asas de liberación rápida. Se pueden ajustar fácilmente tanto en vertical como en horizontal para sostener recipientes de la mayoría de tamaños y tipos, incluidos matraces, frascos y vasos de precipitado (por ejemplo, admiten 12 matraces o Erlenmeyer de 250 ml, 9 de 500 ml, 6 de 1000 ml o 2 de 2000 ml). La principal ventaja de este sistema de soporte es que admite diferentes tamaños de recipientes, un requisito habitual si diferentes personas del laboratorio utilizan simultáneamente los agitadores.
- Agitador orbital suave
- La órbita de 16 mm es idónea para muestras de mayor tamaño, tales como placas multipocillo.
- Temporizador digital incorporado
- Control de velocidad variable hasta 300 rpm.
- Se suministra con una base antideslizante para placas multipocillos, etc.
- El sistema de soporte para matraces y frascos se puede ajustar fácilmente tanto en vertical como en horizontal para sostener recipientes de la mayoría de tamaños y tipos, incluidos matraces, frascos y vasos de precipitado (por ejemplo, admiten 12 matraces o frascos Erlenmeyer de 250 ml, 9 de 500 ml, 6 de 1000 ml o 2 de 2000 ml).
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 16 mm |
| Capacidad portante (métrico) | 3 kg |
| Intervalo de velocidad | De 30 a 300 rpm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz, 50 W |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 4 °C a 40 °C |
| Admite | Recipientes más pequeños |
| Tipo de producto | Agitador orbital |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fondo (métrico) | 300 mm |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Mostrar más |