Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de varilla Stuart™
Click to view available options
Capacidad:
15 L
25 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Agitador de hélices de uso general.
- Se utiliza con volúmenes de hasta 15 litros.
- Líquidos acuosos y de baja viscosidad.
- Portabrocas sin llave.
- Funcionamiento silencioso.
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 100 a 2000 rpm |
| Capacidad | 15 L |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 80 W |
| Altura (métrico) | 230 mm |
| Anchura (métrico) | 85 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50/60 Hz, 80 W |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso diario en laboratorio con líquidos acuosos y de baja viscosidad, como aceites ligeros, hasta 15 L |
| Incluye | Eje hueco, portabrocas sin llave. |
| Mostrar más |