Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras premium digital (ultravioleta) Stuart™, temperatura ambiente hasta 450 °C, cerámica
Intervalo de agitación: De 50 a 2000 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
Marca: Cole-Parmer™ 04806-93
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Cerámica | |
Ultravioleta | |
Metal con revestimiento de polvo ultravioleta | |
Digital | |
6 x 6 in | |
De temperatura ambiente a 450 °C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
500 W | |
Cuadrada | |
15 L | |
3 años | |
TFT |
230 V | |
(2) barras de agitación con revestimiento de PTFE de 25 mm, sonda de temperatura recubierta de PTFE y cable de alimentación con enchufe | |
230 V CA, 50/60 Hz | |
11,813 in | |
9,3 cm | |
3 in | |
18 cm | |
7 in | |
Agitador de placas calefactoras | |
1 | |
De 50 a 2000 rpm | |
CE |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras premium digital (ultravioleta) Stuart™, temperatura ambiente hasta 450 °C, cerámica > Cerámica, ultravioleta
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido