Learn More
Cole-Parmer™ Dispensadores de cerámica de politetrafluoroetileno (PTFE) de vidrio Stuart™ Pressmatic
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1 ml
De 0,4 a 2 ml
De 1 a 5 ml
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
De 5 a 30 ml
Incrementos:
0,05 mL
0,10 mL
0,25 mL
0,50 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los dispensadores Pressmatic tienen un diseño innovador que maximiza la seguridad y facilidad de uso. Una válvula de recirculación permite que el reactivo utilizado para el cebado se devuelva directo al frasco por lo que es más seguro y genera menos residuos. Una vez que el dispensador se ha fijado al frasco, se puede girar completamente para colocarlo en la mejor posición. El ajuste de volumen preciso se realiza mediante un anillo giratorio con bloqueo automático que es sólido, fácil de usar y no se moverá durante el funcionamiento. El pistón se ha fabricado con cerámica de alto grado que elimina la adherencia y la abrasión. La vía de líquido está fabricada con vidrio, PTFE y cerámica para ofrecer una excelente resistencia química. Toda la unidad se puede esterilizar en autoclave sin desmontaje. Cada dispensador Pressmatic se suministra con 3 adaptadores de frasco para aceptar la mayoría de tipos de recipiente y un certificado de calibración de obras. Hay disponible una completa gama de piezas de repuesto.
- Nuevo diseño ergonómico con válvula de recirculación
- Pistón cerámico resistente a productos químicos y sin adherencia
- Ajuste de volumen sencillo y preciso
- Completamente giratorio en el frasco para una colocación óptima
- La exactitud es del 0,7 %.
- Se suministra con un certificado de calibración
- Se puede esterilizar en autoclave a 121 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | <0,7% |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Cerámica |
| Volumen (métrico) | De 10 a 60 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Incrementos | 1 mL |