Learn More
Cole-Parmer™ Dispensadores de polipropileno Stuart Pressmatic™
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 60 ml
De 2 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 0,7% |
| Tipo de producto | Dispensador |
| Material | Polipropileno |
| Volumen (métrico) | De 10 a 60 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Frasco |
| Incrementos | 1 mL |