Learn More
Cole-Parmer™ Agitador rotativo Stuart™
Código de producto. 11476548
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
20 rpm
De 2 a 40 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Intervalo del temporizador:
De 1 a 999 min
Tipo de controlador:
Digital
Código de producto. 11476548
Marca: Cole-Parmer™ 0765011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilizados en incubadoras de hasta 40 °C y en salas frías de hasta 4 °C. Los discos de rotor Stuart™ proporcionan una mezcla suave pero efectiva. Ideales para mantener muestras biológicas en suspensión o airear cultivos y para aplicaciones generales de mezclado.
Los rotadores SB ofrecen una mezcla suave pero efectiva, ideal para mantener muestras biológicas en suspensión o airear cultivos y para aplicaciones generales de mezclado.
  • Los rotadores se pueden utilizar en incubadoras de hasta 40 °C y en salas frías de hasta 4 °C.
  • El ángulo de rotación es completamente ajustable, con una escala para medir y reproducir el ángulo de mezcla, de horizontal para mezcla mínima a vertical para mezcla completa de extremo a extremo.
  • Una bandeja incorporada atrapa cualquier derrame de los tubos de rotación.
  • Hay disponible por separado una amplia variedad de soportes para tubos.
Información de órdenes
Solo unidades base; los soportes para tubos están disponibles por separado: 11406558, 12027144, 11416558
Especificaciones
Intervalo de velocidad 20 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Fondo (métrico) 270 mm
Altura (métrico) 240 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Para utilizar con (equipo) Para su uso con soportes de tubos 11416558, 11406558, 12027144