Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placa calefactora multiposiciones Stuart™, ambiente a 325 °C, aluminio
Código de producto. 11436538
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
11436538 Aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 11436538
Marca: Cole-Parmer™ 5160008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Intervalo de agitación: De 100 a 1500 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 160 x 160 mm
Una unidad económica y compacta con 3 posiciones de agitación independientes en un diseño de solo 600 x 270 mm. Aloja fácilmente vasos de precipitado de 3 x 2 litros. La unidad solo requiere un punto de alimentación y es idónea para aplicaciones de control de calidad donde varias muestras requieran calentamiento y agitación simultáneos, en las mismas condiciones. El indicador que advierte de que la placa está caliente parpadeará siempre que su temperatura sea superior a 50 °C y funcionará incluso cuando se apague la placa calefactora y esté conectada al suministro eléctrico. Las placas superiores son de una aleación sólida de aluminio/silicona, lo que proporciona una temperatura de placa uniforme. Los potentes imanes y el motor proporcionan una velocidad de agitación de hasta 1500 rpm.
  • Tres posiciones de agitación/calentamiento controladas de forma independiente.
  • Luces indicadoras de superficie caliente individuales para cada placa
  • Imanes potentes para un acoplamiento magnético fuerte.
  • Incluye barras agitadoras con revestimientos de PTFE de 3 x 25 mm.
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Incluye (3) barras de agitación de 25 mm con revestimiento de PTFE.
Características de seguridad Luces indicadoras de superficie caliente individuales para cada placa
Características de la mezcla 3 posiciones de calentamiento/agitación independientes en un tamaño de solo 600 x 270 mm, se adapta fácilmente 3 vasos de precipitados de 2 litros
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 2250 W
Tipo de controlador Analógico
Modelo SB162-3
Características exclusivas La unidad solo requiere un punto de alimentación y es idónea para aplicaciones de control de calidad donde varias muestras requieran calentamiento y agitación simultáneos, en las mismas condiciones.
Tamaño 160 x 160 mm
Altura (métrico) 110 mm
Temperatura (métrico) De temperatura ambiente a 325 °C
Altura (imperial) 4,3 in
Frecuencia 50 Hz
Anchura (métrico) 600 mm
Anchura (imperial) 23.6 in.
Vataje 2250 W
Peso (imperial) 24.3 lb.
Peso (métrico) 11 kg
Tipo Agitador
Forma Cuadrada
N.º de posiciones 3
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm